Få mere at vide
Methyl 3-(2-hydroxyphenyl)propionat, 97%
Artikelnummer. 11474893
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11474893 25 g 25g
11464893 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11474893 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A12219.14
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 10-11-2026
CAS: 20349-89-7 | C10H12O3 | 180,203 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 20349-89-7
Molekylær formel C10H12O3
Molekylvægt (g/mol) 180.203
MDL nummer MFCD00067757
InChI nøgle YHXYRISRGHSPNV-UHFFFAOYSA-N
Synonym methyl 3-2-hydroxyphenyl propanoate, methyl 3-2-hydroxyphenyl propionate, methyl melilotate, acmc-20aki4, methyl hydroxy-benzenepropionate, methyl 2'-hydroxyhydrocinnamate, methyl 3-hydroxyphenyl propionate, methyl 3 2-hydroxyphenyl propanoate, 2-hydroxybenzenepropanoic acid methyl ester, 3-2-hydroxyphenyl propionic acid methyl ester
PubChem CID 2794569
IUPAC navn methyl-3-(2-hydroxyphenyl)propanoat
SMIL COC(=O)CCC1=CC=CC=C1O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Methyl 3- (2-hydroxyphenyl)propionate
Smeltepunkt 40 °C til 44 °C
Mængde 25 g
Formel vægt 180.21
Procent renhed 97%