Få mere at vide
Methyl 3-[[[2-[(Diaminomethylene]amino-4-thiazolyl]methyl]-thio]propionimidate Hyxdrochloride, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Methyl 3-((2-((Diaminomethylene)amino-4-thiazolyl)methyl)-thio)propionimidate Hyxdrochloride |
| CAS | 1797843-63-0 |
| Molekylær formel | C9H15N5OS2 . HCl |
| Mængde | 1 g |
| Synonym | 3-[[[2-[(Aminoiminomethyl)amino]-4-thiazolyl]methyl]thio]propanimidic Acid Methyl Ester Hydrochloride |
| InChI formel | InChI=1S/C9H15N5OS2.ClH/c1-15-7(10)2-3-16-4-6-5-17-9(13-6)14-8(11)12;/h5,10H,2-4H2,1H3,(H4,11,12,13,14);1H |
| SMIL | Cl.COC(=N)CCSCc1csc(N=C(N)N)n1 |
| IUPAC navn | methyl 3-[[2-(diaminomethylideneamino)-1,3-thiazol-4-yl]methylsulfanyl]propanimidate;hydrochloride |
| Molekylvægt (g/mol) | 309.8 |
| Formel vægt | 309.0485 |