Få mere at vide
Methyl 3-(2-bromoethoxy)benzoate, 97+%, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 15429127
Mængde:
250 mg
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
250mg
5g
Artikelnummer. 15429127
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar H52405.MD
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Denne Thermo Scientific mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific .
Applications
Methyl 3-(2-bromoethoxy)benzoate used in pharmaceutical research.
Notes
Store in cool place. Keep container tightly closed in a dry and well-ventilated place. Store away from strong oxidizing agents.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 59516-96-0
Molekylær formel C10H11BrO3
Molekylvægt (g/mol) 259.10
MDL nummer MFCD06204041
InChI nøgle CGGLKWTURIUCMN-UHFFFAOYSA-N
Synonym methyl 3-2-bromoethoxy benzoate, methyl 3-2-bromoethoxy benzenecarboxylate, benzoic acid,3-2-bromoethoxy-, methyl ester, methyl 3-2-bromoethoxy-benzoate, methyl 3-2-bromoethyloxy benzoate, 1-bromo-2-3'-carbomethoxyphenoxy ethane, 3-2-bromoethoxy benzoic acid methyl ester, 3-2-bromo-ethoxy-benzoic acid methyl ester
PubChem CID 10491483
IUPAC navn methyl 3-(2-bromoethoxy)benzoate
SMIL COC(=O)C1=CC(OCCBr)=CC=C1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Methyl 3-(2-bromoethoxy)benzoate
Mængde 250 mg
Formel vægt 259.1
Procent renhed ≥97%