missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
Methyl 3-(2-Aminoethyl)benzoate Hydrochloride, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Methyl 3-(2-Aminoethyl)benzoate Hydrochloride |
| CAS | 167846-36-8 |
| Molekylær formel | C10H13NO2 . HCl |
| Mængde | 100 mg |
| Synonym | 3-(2-Aminoethyl)-benzoic Acid Methyl Ester Hydrochloride |
| InChI formel | InChI=1S/C10H13NO2.ClH/c1-13-10(12)9-4-2-3-8(7-9)5-6-11;/h2-4,7H,5-6,11H2,1H3;1H |
| SMIL | COC(=O)c1cccc(CCN)c1 |
| IUPAC navn | methyl 3-(2-aminoethyl)benzoate;hydrochloride |
| Molekylvægt (g/mol) | 215.67 |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?