Få mere at vide
Methyl-[3-(1-naphthalenyloxy)-3-(2-thienyl)propyl]carbamic Acid 1,1-Dimethylethyl Ester, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Methyl-[3-(1-naphthalenyloxy)-3-(2-thienyl)propyl]carbamic Acid 1,1-Dimethylethyl Ester |
| Analyt- eller komponentnavne | Methyl-[3-(1-naphthalenyloxy)-3-(2-thienyl)propyl]carbamic Acid 1,1-Dimethylethyl Ester |
| Forsendelsestilstand | Room Temperature |
| Molekylær formel | C23 H27 N O3 S |
| InChI formel | InChI=1S/C23H27NO3S/c1-23(2,3)27-22(25)24(4)14-13-20(21-10-7-15-28-21)26-19-12-11-17-8-5-6-9-18(17)16-19/h5-12,15-16,20H,13-14H2,1-4H3 |
| Løsningstype | Neat |
| SMIL | CN(CCC(Oc1ccc2ccccc2c1)c3cccs3)C(=O)OC(C)(C)C |
| IUPAC navn | tert-butyl N-methyl-N-(3-naphthalen-2-yloxy-3-thiophen-2-ylpropyl)carbamate |
| Industry Type | Pharmaceutical |
| Molekylvægt (g/mol) | 397.53 |
| Vis mere |