Få mere at vide
Methyl (2S,4S)-1-Boc-4-aminopyrrolidine-2-carboxylate hydrochloride, 97%, BLD Pharm™
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Methyl (2S,4S)-1-Boc-4-aminopyrrolidine-2-carboxylate hydrochloride |
| CAS | 171110-72-8 |
| Molekylær formel | C11H21ClN2O4 |
| MDL nummer | MFCD03787927 |
| Mængde | 1 g |
| SMIL | O=C([C@H]1N(C(OC(C)(C)C)=O)C[C@@H](N)C1)OC.[H]Cl |
| Molekylvægt (g/mol) | 280.75 |
| Procent renhed | 97% |