missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
Methyl (2S,4R)-1-(tert-butoxycarbonyl)-4-methylpyroglutamate, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Methyl (2S,4R)-1-(tert-butoxycarbonyl)-4-methylpyroglutamate |
| CAS | 196394-49-7 |
| Molekylær formel | C12 H19 N O5 |
| Mængde | 100 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C12H19NO5/c1-7-6-8(10(15)17-5)13(9(7)14)11(16)18-12(2,3)4/h7-8H,6H2,1-5H3/t7-,8+/m1/s1 |
| SMIL | COC(=O)[C@@H]1C[C@@H](C)C(=O)N1C(=O)OC(C)(C)C |
| IUPAC navn | 1-O-tert-butyl 2-O-methyl (2S,4R)-4-methyl-5-oxopyrrolidine-1,2-dicarboxylate |
| Molekylvægt (g/mol) | 257.28 |
| Formel vægt | 257.1263 |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?