Få mere at vide
Methyl (2S)-3-(3,4-Dihydroxyphenyl)-2-hydrazino-2-methylpropanoate (Carbidopa Methyl Ester), Mikromol™
Beskrivelse
Methyl (2S)-3-(3,4-Dihydroxyphenyl)-2-hydrazino-2-methylpropanoate (Carbidopa Methyl Ester)
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Methyl (2S)-3-(3,4-Dihydroxyphenyl)-2-hydrazino-2-methylpropanoate (Carbidopa Methyl Ester) |
| CAS | 52514-63-3 |
| Analyt- eller komponentnavne | Methyl (2S)-3-(3,4-Dihydroxyphenyl)-2-hydrazino-2-methylpropanoate (Carbidopa Methyl Ester) |
| Forsendelsestilstand | Ice pack (-20°C) |
| Molekylær formel | C11 H16 N2 O4 |
| Certificeringer/compliance | ISO 9001 |
| Synonym | Carbidopa Imp. E (EP), (S)-alpha-Hydrazino-3,4-dihydroxy-alpha-methyl-benzenepropanoic acid methyl ester, Methyl (2S)-3-(3,4-Dihydroxyphenyl)-2-hydrazino-2-methylpropanoate, Carbidopa Impurity E |
| SMIL | COC(=O)C(C)(Cc1ccc(O)c(O)c1)NN |
| Molekylvægt (g/mol) | 240.26 |
| Mængde | 25 mg |
| Vis mere |