missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

Methyl (2S)-2-Aminobutanoate, TRC

Artikelnummer. 30467116
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
250 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30467116 250 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30467116 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCM285735250MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale Methyl (2S)-2-Aminobutanoate
CAS 15399-22-1
Molekylær formel C5 H11 N O2
Mængde 250 mg
Synonym Butanoic acid','2-amino-','methyl ester','(2S)-, Butanoic acid','2-amino-','methyl ester','(S)-, Butyric acid','2-amino-','methyl ester','L- (8CI), Methyl (2S)-2-aminobutanoate, (S)-2-Aminobutanoic acid methyl ester, (S)-Methyl 2-aminobutanoate, L-2-Aminobutyric a
InChI formel InChI=1S/C5H11NO2/c1-3-4(6)5(7)8-2/h4H,3,6H2,1-2H3/t4-/m0/s1
SMIL CC[C@H](N)C(=O)OC
IUPAC navn methyl (2S)-2-aminobutanoate
Molekylvægt (g/mol) 117.146
Formel vægt 117.079
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.