Få mere at vide
Methyl (2S)-2-Aminobutanoate, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Methyl (2S)-2-Aminobutanoate |
| CAS | 15399-22-1 |
| Molekylær formel | C5 H11 N O2 |
| Mængde | 500 mg |
| Synonym | Butanoic acid','2-amino-','methyl ester','(2S)-, Butanoic acid','2-amino-','methyl ester','(S)-, Butyric acid','2-amino-','methyl ester','L- (8CI), Methyl (2S)-2-aminobutanoate, (S)-2-Aminobutanoic acid methyl ester, (S)-Methyl 2-aminobutanoate, L-2-Aminobutyric a |
| InChI formel | InChI=1S/C5H11NO2/c1-3-4(6)5(7)8-2/h4H,3,6H2,1-2H3/t4-/m0/s1 |
| SMIL | CC[C@H](N)C(=O)OC |
| IUPAC navn | methyl (2S)-2-aminobutanoate |
| Molekylvægt (g/mol) | 117.146 |
| Formel vægt | 117.079 |