missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

Methyl (2S)-2-amino-2-(4-hydroxyphenyl)acetate Hydrochloride, TRC

Artikelnummer. 30469056
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
250 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30469056 250 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30469056 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCM339063250MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale Methyl (2S)-Amino(4-hydroxyphenyl)ethanoate Hydrochloride
CAS 127369-30-6
Molekylær formel C9 H11 N O3 . Cl H
Mængde 250 mg
Synonym Benzeneacetic acid, α-amino-4-hydroxy-, methyl ester, hydrochloride (1:1), (αS)-, Benzeneacetic acid, α-amino-4-hydroxy-, methyl ester, hydrochloride, (S)-, Benzeneacetic acid, α-amino-4-hydroxy-, methyl ester, hydrochloride, (αS)- (9CI), (S)-Methyl 2-amino-2-(4-hydroxyphenyl)acetate hydrochloride, Methyl (2S)-amino(4-hydroxyphenyl)ethanoate hydrochloride
InChI formel InChI=1S/C9H11NO3.ClH/c1-13-9(12)8(10)6-2-4-7(11)5-3-6;/h2-5,8,11H,10H2,1H3;1H/t8-;/m0./s1
SMIL Cl.COC(=O)[C@@H](N)c1ccc(O)cc1
IUPAC navn methyl (2S)-2-amino-2-(4-hydroxyphenyl)acetate;hydrochloride
Molekylvægt (g/mol) 217.6495
Formel vægt 217.0506
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.