Få mere at vide
Methyl (2S)-2-Amino-2-(2-chlorophenyl)acetate Tartrate, Mikromol™
Artikelnummer. 30050299
Skift visning
Mængde:
25 mg
Artikelnummer. Mængde
30050299 25 mg
1 options
Artikelnummer. 30050299 Leverandør Mikromol Leverandørnr. MM0455.240025
Discover Mikromol - your trusted source for high-quality pharmaceutical reference standards. Supporting accurate, compliant analysis with ISO 17034-accredited materials designed for confidence in every result.
Methyl (2S)-2-Amino-2-(2-chlorophenyl)acetate Tartrate
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale (S)-(+)-2-Chlorophenylglycine Methyl Ester Tartrate Salt
CAS 141109-15-1
Analyt- eller komponentnavne (S)-(+)-2-Chlorophenylglycine Methyl Ester Tartrate Salt
Forsendelsestilstand Room Temperature
Molekylær formel C9 H10 Cl N O2 . C4 H6 O6
Certificeringer/compliance ISO 9001
Synonym Benzeneacetic acid, alpha-amino-2-chloro-, methyl ester, (alphaS)-, (2R,3R)-2,3-dihydroxybutanedioate (1:1), Benzeneacetic acid, alpha-amino-2-chloro-, methyl ester, (+)-, [R-(R*,R*)]-2,3-dihydroxybutanedioate (1:1)
InChI formel InChI=1S/C9H10ClNO2.C4H6O6/c1-13-9(12)8(11)6-4-2-3-5-7(6)10;5-1(3(7)8)2(6)4(9)10/h2-5,8H,11H2,1H3;1-2,5-6H,(H,7,8)(H,9,10)/t8-;1-,2-/m01/s1
SMIL COC(=O)[C@@H](N)c1ccccc1Cl.O[C@H]([C@@H](O)C(=O)O)C(=O)O
IUPAC navn (2R,3R)-2,3-dihydroxybutanedioic acid;methyl (2S)-2-amino-2-(2-chlorophenyl)acetate
Molekylvægt (g/mol) 349.72
Mængde 25 mg
Formel vægt 349.0564 g/mol