Få mere at vide
Methyl (2S)-2-(6-Methoxynaphthalen-2-yl)propanoat (Naproxen Methylester), Mikromol™
Beskrivelse
Methyl (2S)-2-(6-methoxynaphthalen-2-yl)propanoat (Naproxen Methylester)
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Methyl (2S)-2-(6-Methoxynaphthalen-2-yl)propanoate (Naproxen Methyl Ester) |
| CAS | 26159-35-3 |
| Analyt- eller komponentnavne | Methyl (2S)-2-(6-Methoxynaphthalen-2-yl)propanoate (Naproxen Methyl Ester) |
| Forsendelsestilstand | Room Temperature |
| Molekylær formel | C15 H16 O3 |
| Certificeringer/compliance | ISO 17025 |
| Synonym | Methyl (2S)-2-(6-Methoxynaphthalen-2-yl)propanoate, Naproxen Imp. E (EP), Naproxen Methyl Ester, Naproxen Impurity E |
| InChI formel | InChI=1S/C15H16O3/c1-10(15(16)18-3)11-4-5-13-9-14(17-2)7-6-12(13)8-11/h4-10H,1-3H3/t10-/m0/s1 |
| SMIL | COC(=O)[C@@H](C)c1ccc2cc(OC)ccc2c1 |
| IUPAC navn | methyl(2S)-2-(6-methoxynaphthalen-2-yl)propanoat |
| Vis mere |