Få mere at vide
Methyl (2S)-2-(6-Methoxynaphthalen-2-yl)propanoat (Naproxen Methylester), Mikromol™
Artikelnummer. 30051143
Skift visning
Mængde:
25 mg
100 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30051143 25 mg
30050441 100 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 30051143 Leverandør Mikromol Leverandørnr. MM0152.020025
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 03-08-2026
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Discover Mikromol – din pålidelige kilde til farmaceutiske referencestandarder af høj kvalitet. Understøttelse af nøjagtig, overensstemmende analyser med ISO 17034-akkrediterede materialer, der er designet til at sikre tillid til hvert resultat.
Methyl (2S)-2-(6-methoxynaphthalen-2-yl)propanoat (Naproxen Methylester)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Methyl (2S)-2-(6-Methoxynaphthalen-2-yl)propanoate (Naproxen Methyl Ester)
CAS 26159-35-3
Analyt- eller komponentnavne Methyl (2S)-2-(6-Methoxynaphthalen-2-yl)propanoate (Naproxen Methyl Ester)
Forsendelsestilstand Room Temperature
Molekylær formel C15 H16 O3
Certificeringer/compliance ISO 17025
Synonym Methyl (2S)-2-(6-Methoxynaphthalen-2-yl)propanoate, Naproxen Imp. E (EP), Naproxen Methyl Ester, Naproxen Impurity E
InChI formel InChI=1S/C15H16O3/c1-10(15(16)18-3)11-4-5-13-9-14(17-2)7-6-12(13)8-11/h4-10H,1-3H3/t10-/m0/s1
SMIL COC(=O)[C@@H](C)c1ccc2cc(OC)ccc2c1
IUPAC navn methyl(2S)-2-(6-methoxynaphthalen-2-yl)propanoat
Molekylvægt (g/mol) 244.29
Mængde 25 mg
Formel vægt 244.1099 g/mol