missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
Methyl (2S)-1-(tert-butoxycarbonyl)-4,4-dimethylpyroglutamate, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Methyl (2S)-1-(tert-butoxycarbonyl)-4,4-dimethylpyroglutamat |
| CAS | 158392-74-6 |
| Molekylær formel | C13 H21 N O5 |
| Mængde | 25 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C13H21NO5/c1-12(2,3)19-11(17)14-8(9(15)18-6)7-13(4,5)10(14)16/h8H,7H2,1-6H3/t8-/m0/s1 |
| SMIL | COC(=O)[C@@H]1CC(C)(C)C(=O)N1C(=O)OC(C)(C)C |
| IUPAC navn | 1-O-tert-butyl 2-O-methyl (2S)-4,4-dimethyl-5-oxopyrrolidine-1,2-dicarboxylate |
| Molekylvægt (g/mol) | 271.31 |
| Formel vægt | 271.142 |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?