Få mere at vide
Methyl (2RS)-1,4-Benzodioxane-2-carboxylate, Mikromol™
Artikelnummer. 17911986
Skift visning
Mængde:
25 mg
Artikelnummer. Mængde
17911986 25 mg
1 options
Artikelnummer. 17911986 Leverandør Mikromol Leverandørnr. MM0386.110025
Discover Mikromol - your trusted source for high-quality pharmaceutical reference standards. Supporting accurate, compliant analysis with ISO 17034-accredited materials designed for confidence in every result.
Methyl (2RS)-1,4-Benzodioxane-2-carboxylate
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Methyl (2RS)-1,4-Benzodioxane-2-carboxylate
CAS 3663-79-4
Analyt- eller komponentnavne Methyl (2RS)-1,4-Benzodioxane-2-carboxylate
Forsendelsestilstand Room Temperature
Molekylær formel C10 H10 O4
Certificeringer/compliance ISO 9001
Synonym 1,4-Benzodioxin-2-carboxylic acid, 2,3-dihydro-, methyl ester, 1,4-Benzodioxan-2-carboxylic acid, methyl ester (6CI,7CI,8CI), Methyl 1,4-benzodioxan-2-carboxylate, Methyl 1,4-benzodioxane-2-carboxylate, Methyl (2RS)-1,4-benzodioxane-2-carboxylate
InChI formel InChI=1S/C10H10O4/c1-12-10(11)9-6-13-7-4-2-3-5-8(7)14-9/h2-5,9H,6H2,1H3
SMIL COC(=O)C1COc2ccccc2O1
IUPAC navn methyl 2,3-dihydro-1,4-benzodioxine-3-carboxylate
Molekylvægt (g/mol) 194.18
Mængde 25 mg
Formel vægt 194.0579 g/mol