Få mere at vide
Methyl (2R,3S)-3-Benzamido-2-hydroxy-3-phenylpropanoat, Mikromol™
Artikelnummer. 30050078
Skift visning
Mængde:
25 mg
100 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30050078 25 mg
17948484 100 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 30050078 Leverandør Mikromol Leverandørnr. MM1489.090025
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 09-11-2026
Discover Mikromol – din pålidelige kilde til farmaceutiske referencestandarder af høj kvalitet. Understøttelse af nøjagtig, overensstemmende analyser med ISO 17034-akkrediterede materialer, der er designet til at sikre tillid til hvert resultat.
Methyl (2R,3S)-3-Benzamido-2-hydroxy-3-phenylpropanoat
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Methyl (2R,3S)-3-Benzamido-2-hydroxy-3-phenylpropanoate
CAS 32981-85-4
Analyt- eller komponentnavne Methyl (2R,3S)-3-Benzamido-2-hydroxy-3-phenylpropanoate
Forsendelsestilstand Stuetemperatur
Molekylær formel C17 H17 N O4
Certificeringer/compliance ISO 17025
Synonym Isoserine, N-benzoyl-3-phenyl-, methyl ester, (2R,3S)- (8CI), (2R,3S)-Methyl 3-benzoylamino-2-hydroxy-3-phenylpropanoate, (2R,3S)-N-Benzoyl-3-phenylisoserine methyl ester, LKT-T 0104, Methyl (-)-(2R,3S)-3-benzoylamino-2-hydroxy-3-phenylpropionate, Methyl (2R,3S)-N-benzoylphenylisoserinate, Benzenepropanoic acid, beta-(benzoylamino)-alpha-hydroxy-, methyl ester, (alphaR,betaS)-, Benzenepropanoic acid, beta-(benzoylamino)-alpha-hydroxy-, methyl ester, [R-(R*,S*)]-
InChI formel InChI=1S/C17H17NO4/c1-22-17(21)15(19)14(12-8-4-2-5-9-12)18-16(20)13-10-6-3-7-11-13/h2-11,14-15,19H,1H3,(H,18,20)/t14-,15+/m0/s1
SMIL COC(=O)[C@H](O)[C@@H](NC(=O)c1ccccc1)c2ccccc2
IUPAC navn methyl (2R,3S)-3-benzamido-2-hydroxy-3-phenylpropanoat
Molekylvægt (g/mol) 299.32
Mængde 25 mg
Formel vægt 299,1158 g/mol