Få mere at vide
Methyl 2-(triphenylphosphoranylidene)acetate, 98%, BLD Pharm™
Artikelnummer. 30937942
Encompass_Preferred
Skift visning
Mængde:
10 g
25 g
100 g
500 g
Pakningsstørrelse:
100g
10g
25g
500g
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
30937942 10 g 10g
30932064 100 g 100g
30931228 25 g 25g
30936250 500 g 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 30937942 Leverandør BLD Pharm Leverandørnr. BD133410g
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 27-11-2026
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Methyl 2-(triphenylphosphoranylidene)acetate
CAS 2605-67-6
Molekylær formel C21H19O2P
MDL nummer MFCD00008455
Mængde 10 g
SMIL C3=C([P](C1=CC=CC=C1)(C2=CC=CC=C2)=CC(OC)=O)C=CC=C3
Molekylvægt (g/mol) 334.35
Procent renhed 98%