Få mere at vide
Methyl 2-(trifluoromethyl)benzoate, 98%, BLD Pharm™
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Methyl 2-(trifluoromethyl)benzoate |
| CAS | 344-96-7 |
| Molekylær formel | C9H7F3O2 |
| MDL nummer | MFCD00236050 |
| Mængde | 5 g |
| SMIL | O=C(OC)C1=CC=CC=C1C(F)(F)F |
| Molekylvægt (g/mol) | 204.15 |
| Procent renhed | 98% |