Få mere at vide
Methyl-2-thiomorpholin-4-ylisonicotinat, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10623445
Skift visning
Mængde:
1 g
Emballage:
Ravfarvet glasflaske
Pakningsstørrelse:
1g
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
10623445 1 g Ravfarvet glasflaske 1g
1 options
Artikelnummer. 10623445 Leverandør Thermo Scientific Maybridge Leverandørnr. CC50522DA
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 02-10-2026
Kemiske identifikatorer
CAS 898289-26-4
Molekylær formel C11H14N2O2S
Molekylvægt (g/mol) 238.31
MDL nummer MFCD09064957
InChI nøgle PKBDUKGWOJJNRV-UHFFFAOYSA-N
Synonym methyl 2-thiomorpholin-4-ylisonicotinate, methyl 2-thiomorpholin-4-yl pyridine-4-carboxylate, methyl 2-1,4-thiazaperhydroin-4-yl pyridine-4-carboxylate, 4-pyridinecarboxylicacid, 2-4-thiomorpholinyl-, methyl ester
PubChem CID 24229509
SMIL COC(=O)C1=CC(=NC=C1)N1CCSCC1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Methyl 2-thiomorpholin-4-ylisonicotinate
CAS min % 96.5
CAS Max % 100.0
Analyseprocentområde 97%
Emballage Ravfarvet glasflaske
Mængde 1 g
IUPAC navn methyl-2-thiomorpholin-4-ylpyridin-4-carboxylat
Formel vægt 238.31
Procent renhed 97%