Få mere at vide
Methyl 2-sulfamoylbenzoat, TRC
Artikelnummer. 30483489
Skift visning
Mængde:
25 g
Artikelnummer. Mængde
30483489 25 g
1 options
Artikelnummer. 30483489 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCM33286025G
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 10-12-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Methyl 2-Sulfamoylbenzoate
CAS 57683-71-3
Molekylær formel C8H9NO4S
Mængde 25 g
Synonym 2-(Carbomethoxy)benzenesulfonamide, 2-(Methoxycarbonyl)benzenesulfonamide, Methyl 2-(Aminosulfonyl)benzoate, Methyl o-Sulfamoylbenzoate
InChI formel InChI=1S/C8H9NO4S/c1-13-8(10)6-4-2-3-5-7(6)14(9,11)12/h2-5H,1H3,(H2,9,11,12)
SMIL COC(=O)c1ccccc1S(=O)(=O)N
IUPAC navn Methyl 2-sulfamoylbenzoat
Molekylvægt (g/mol) 215.23
Formel vægt 215.0252