missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
Methyl 2-(S)-[N-Carbobenzyloxy]amino-3-aminopropionate, Hydrochloride, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Methyl 2-(S)-[N-Carbobenzyloxy]amino-3-aminopropionate, Hydr |
| CAS | 35761-27-4 |
| Molekylær formel | C12 H16 N2 O4 . Cl H |
| Mængde | 1 g |
| InChI formel | InChI=1S/C12H16N2O4.ClH/c1-17-11(15)10(7-13)14-12(16)18-8-9-5-3-2-4-6-9;/h2-6,10H,7-8,13H2,1H3,(H,14,16);1H/t10-;/m0./s1 |
| SMIL | Cl.COC(=O)[C@H](CN)NC(=O)OCc1ccccc1 |
| IUPAC navn | methyl (2S)-3-amino-2-(phenylmethoxycarbonylamino)propanoate;hydrochloride |
| Molekylvægt (g/mol) | 288.73 |
| Formel vægt | 288.0877 |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?