Få mere at vide
Methyl 2-((R)-1-((S)-1-(3,5-bis(Trifluoromethyl)phenyl)ethoxy)-2-(4-fluorophenyl)-2-oxoethoxy)acetate, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Methyl 2-((R)-1-((S)-1-(3,5-bis(Trifluoromethyl)phenyl)ethoxy)-2-(4-fluorophenyl)-2-oxoethoxy)acetate |
| Analyt- eller komponentnavne | Methyl 2-((R)-1-((S)-1-(3,5-bis(Trifluoromethyl)phenyl)ethoxy)-2-(4-fluorophenyl)-2-oxoethoxy)acetate |
| Forsendelsestilstand | Room Temperature |
| Molekylær formel | C21 H17 F7 O5 |
| InChI formel | InChI=1S/C21H17F7O5/c1-11(13-7-14(20(23,24)25)9-15(8-13)21(26,27)28)33-19(32-10-17(29)31-2)18(30)12-3-5-16(22)6-4-12/h3-9,11,19H,10H2,1-2H3/t11-,19+/m0/s1 |
| Løsningstype | Neat |
| SMIL | COC(=O)CO[C@H](O[C@@H](C)c1cc(cc(c1)C(F)(F)F)C(F)(F)F)C(=O)c2ccc(F)cc2 |
| Industry Type | Pharmaceutical |
| Molekylvægt (g/mol) | 482.346 |
| Mængde | 1 mg |
| Vis mere |