missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

Methyl 2-(Pyrimidin-2-yloxy)benzoate, TRC

Artikelnummer. 30482483
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
100 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30482483 100 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30482483 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCM343383100MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale Methyl 2-(Pyrimidin-2-yloxy)benzoate
CAS 178118-28-0
Molekylær formel C12 H10 N2 O3
Mængde 100 mg
InChI formel InChI=1S/C12H10N2O3/c1-16-11(15)9-5-2-3-6-10(9)17-12-13-7-4-8-14-12/h2-8H,1H3
SMIL COC(=O)c1ccccc1Oc2ncccn2
IUPAC navn methyl 2-pyrimidin-2-yloxybenzoate
Molekylvægt (g/mol) 230.219
Formel vægt 230.069
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.