Få mere at vide
Methyl 2-pyridyl ketoxime, 97%
Artikelnummer. 15488827
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
15488827 1 g 1g
15498827 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15488827 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. H52232.03
Request Bulk or Custom Format
CAS: 1758-54-9 | C7H8N2O | 136.15 g/mol
Methyl-2-pyridylketoxim anvendes som kolorimetrisk reagens til rhenium. Methyl-2-pyridylketoxim er blevet foreslået som et analytisk reagens til spektrofotometrisk bestemmelse af kobber, jern i alkalisk vandig opløsning og phenyl-2-pyridylketoxim.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
Methyl-2-pyridylketoxim anvendes som kolorimetrisk reagens til rhenium. Methyl-2-pyridylketoxim er blevet foreslået som et analytisk reagens til spektrofotometrisk bestemmelse af kobber, jern i alkalisk vandig opløsning og phenyl-2-pyridylketoxim.
Opløselighed Lidt opløseligt i
vand.
Bemærkninger
Opbevares køligt. Opbevar beholderen tæt lukket på et tørt og godt ventileret sted. Opbevares væk fra stærke oxidationsmidler.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 1758-54-9
Molekylær formel C7H8N2O
Molekylvægt (g/mol) 136.15
MDL nummer MFCD00605540
InChI nøgle KWYHBFKEFFMBHW-SREVYHEPSA-N
Synonym 1-pyridin-2-yl ethanone oxime, 1-2-pyridinyl-1-ethanone oxime, 1-2-pyridinyl ethanone oxime, 1-pyridin-2-yl-ethanone oxime, 1-pyridin-2-ylethan-1-one oxime, e-1-pyridin-2-yl ethanone oxime, e-n-1-pyridin-2-yl ethylidene hydroxylamine, methyl2-pyridylketoneoxime, 2-1-nitrosoethylidene-1h-pyridine, e-1-pyridine-2-yl ethanone oxime
PubChem CID 6740780
SMIL C\C(N=O)=C1\NC=CC=C1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Methyl 2-pyridyl ketoxime
Mængde 1 g
Opløselighedsinformation Slightly soluble in water.
IUPAC navn (2Z)-2-(1-nitrosoethyliden)-1,2-dihydropyridin
Formel vægt 136.15
Procent renhed 97%