Få mere at vide
Methyl 2-(pyridin-2-yl)acetate, 97%, BLD Pharm™
Artikelnummer. 30804279
Encompass_Preferred
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
10 g
25 g
100 g
500 g
Pakningsstørrelse:
100g
10g
1g
25g
500g
5g
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
30804279 1 g 1g
30787361 25 g 25g
30792507 5 g 5g
30792159 10 g 10g
30798554 100 g 100g
30793451 500 g 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Artikelnummer. 30804279 Leverandør BLD Pharm Leverandørnr. BD1383791g
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 25-11-2026
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Methyl 2-(pyridin-2-yl)acetate
CAS 1658-42-0
Molekylær formel C8H9NO2
MDL nummer MFCD00006358
Mængde 1 g
SMIL O=C(OC)CC1=NC=CC=C1
Molekylvægt (g/mol) 151.16
Procent renhed 97%