Få mere at vide
Methyl-2-phenylpyrimidin-5-carboxylat, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10440754
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Emballage:
Ravfarvet glasflaske
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
10440754 1 g Ravfarvet glasflaske 1g
10386274 5 g Ravfarvet glasflaske 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10440754 Leverandør Thermo Scientific Maybridge Leverandørnr. CC66322DA
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 23-12-2026
Kemiske identifikatorer
CAS 64074-29-9
Molekylær formel C12H10N2O2
Molekylvægt (g/mol) 214.224
MDL nummer MFCD06797254
InChI nøgle SOMJCOFUAUMQPG-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-phenylpyrimidine-5-carboxylic acid methyl ester, methyl2-phenylpyrimidine-5-carboxylate, 2-phenyl-pyrimidine-5-carboxylic acid methyl ester, 5-pyrimidinecarboxylicacid,2-phenyl-,methyl ester, 5-pyrimidinecarboxylicacid, 2-phenyl-, methyl ester, 5-pyrimidinecarboxylic acid, 2-phenyl-, methyl ester
PubChem CID 11206661
IUPAC navn methyl-2-phenylpyrimidin-5-carboxylat
SMIL COC(=O)C1=CN=C(N=C1)C2=CC=CC=C2
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Methyl 2-phenylpyrimidine-5-carboxylate
CAS min % 96.5
CAS Max % 100.0
Analyseprocentområde 97%
Emballage Ravfarvet glasflaske
Mængde 1 g
Formel vægt 214.22
Procent renhed 97%