Få mere at vide
Methyl 2-Phenyl-2-(pyridin-2-yl)acetate, Mikromol™
Artikelnummer. 30049676
Skift visning
Mængde:
25 mg
Artikelnummer. Mængde
30049676 25 mg
1 options
Artikelnummer. 30049676 Leverandør Mikromol Leverandørnr. MM1031.180025
Discover Mikromol - your trusted source for high-quality pharmaceutical reference standards. Supporting accurate, compliant analysis with ISO 17034-accredited materials designed for confidence in every result.
Methyl 2-Phenyl-2-(pyridin-2-yl)acetate
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Methyl 2-Phenyl-2-(pyridin-2-yl)acetate
CAS 26483-64-7
Analyt- eller komponentnavne Methyl 2-Phenyl-2-(pyridin-2-yl)acetate
Forsendelsestilstand Room Temperature
Molekylær formel C14 H13 N O2
Certificeringer/compliance ISO 9001
Synonym Methyl 2-Phenyl-2-(2-pyridyl)acetate, 2-Phenyl-2-(2-pyridyl)acetic Acid Methyl Ester, 2-Pyridineacetic acid, alpha-phenyl-, methyl ester
InChI formel InChI=1S/C14H13NO2/c1-17-14(16)13(11-7-3-2-4-8-11)12-9-5-6-10-15-12/h2-10,13H,1H3
SMIL COC(=O)C(c1ccccc1)c2ccccn2
IUPAC navn methyl 2-phenyl-2-pyridin-2-ylacetate
Molekylvægt (g/mol) 227.26
Mængde 25 mg
Formel vægt 227.0946 g/mol