Få mere at vide
Methyl 2-Phenyl-2-(pyridin-2-yl)acetate, Mikromol™
Beskrivelse
Methyl 2-Phenyl-2-(pyridin-2-yl)acetate
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Methyl 2-Phenyl-2-(pyridin-2-yl)acetate |
| CAS | 26483-64-7 |
| Analyt- eller komponentnavne | Methyl 2-Phenyl-2-(pyridin-2-yl)acetate |
| Forsendelsestilstand | Room Temperature |
| Molekylær formel | C14 H13 N O2 |
| Certificeringer/compliance | ISO 9001 |
| Synonym | Methyl 2-Phenyl-2-(2-pyridyl)acetate, 2-Phenyl-2-(2-pyridyl)acetic Acid Methyl Ester, 2-Pyridineacetic acid, alpha-phenyl-, methyl ester |
| InChI formel | InChI=1S/C14H13NO2/c1-17-14(16)13(11-7-3-2-4-8-11)12-9-5-6-10-15-12/h2-10,13H,1H3 |
| SMIL | COC(=O)C(c1ccccc1)c2ccccn2 |
| IUPAC navn | methyl 2-phenyl-2-pyridin-2-ylacetate |
| Vis mere |