Få mere at vide
Methyl 2-Pentenoate, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Methyl 2-Pentenoate |
| CAS | 15790-88-2 |
| Molekylær formel | C6H10O2 |
| Mængde | 2.5 g |
| InChI formel | InChI=1S/C6H10O2/c1-3-4-5-6(7)8-2/h4-5H,3H2,1-2H3/b5-4+ |
| SMIL | CC/C=C/C(=O)OC |
| IUPAC navn | methyl (E)-pent-2-enoate |
| Molekylvægt (g/mol) | 114.14 |
| Formel vægt | 114.0681 |