missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

Methyl 2-(p-Tolyl)benzoate, TRC

Artikelnummer. 30478349
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
50 g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30478349 50 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30478349 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCM33186050G

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale Methyl 2-(p-Tolyl)benzoate
CAS 114772-34-8
Molekylær formel C15H14O2
Mængde 50 g
Synonym 4'-Methyl-[1,1'-biphenyl]-2-carboxylic Acid Methyl Ester, Methyl 2-(4-Methylphenyl)benzoate, Methyl 4-Methyl-2'-biphenylcarboxylate, Methyl 4'-Methylbiphenyl-2-carboxylate
InChI formel InChI=1S/C15H14O2/c1-11-7-9-12(10-8-11)13-5-3-4-6-14(13)15(16)17-2/h3-10H,1-2H3
SMIL COC(=O)c1ccccc1c2ccc(C)cc2
IUPAC navn methyl 2-(4-methylphenyl)benzoate
Molekylvægt (g/mol) 226.27
Formel vægt 226.0994
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.