missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
methyl 2-oxohexanoate, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | methyl 2-oxohexanoate |
| CAS | 6395-83-1 |
| Molekylær formel | C7H12O3 |
| Mængde | 10 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C7H12O3/c1-3-4-5-6(8)7(9)10-2/h3-5H2,1-2H3 |
| SMIL | CCCCC(=O)C(=O)OC |
| IUPAC navn | methyl 2-oxohexanoate |
| Molekylvægt (g/mol) | 144.17 |
| Formel vægt | 144.0786 |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?