Få mere at vide
Methyl 2-oxo-2H-pyran-3-carboxylat, 98%
Artikelnummer. 11435690
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11435690 1 g 1g
11445690 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11435690 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. H25932.03
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 31-08-2026
CAS: 25991-27-9 | C7H6O4 | 154,121 g/mol
Methyl-2-oxo-2H-pyran-3-carboxylat bruges som et reagens til at undersøge alfa, beta-umættede carbonylforbindelser for deres cytotoksiske profiler mod orale humane normale celler og tumorceller.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser Methyl-2-oxo-2H
-pyran-3-carboxylat bruges som et reagens til at undersøge alfa, beta-umættede carbonylforbindelser for deres cytotoksiske profiler mod orale humane normale celler og tumorceller.
Bemærkninger
Inkompatibel med stærke oxidationsmidler.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 25991-27-9
Molekylær formel C7H6O4
Molekylvægt (g/mol) 154.121
MDL nummer MFCD00075443
InChI nøgle GJVZWOMUTYNUCE-UHFFFAOYSA-N
Synonym methyl 2-oxo-2h-pyran-3-carboxylate, 3-carbomethoxy-2-pyrone, methyl 2-pyrone-3-carboxylate, 2-oxo-2h-pyran-3-carboxylic acid methyl ester, 2h-pyran-3-carboxylic acid, 2-oxo-, methyl ester, methoxycarbonyl pyranone, acmc-1clg5, ksc496k6b
PubChem CID 117704
IUPAC navn methyl-2-oxopyran-3-carboxylat
SMIL COC(=O)C1=CC=COC1=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Methyl 2-oxo-2H-pyran-3-carboxylate
Smeltepunkt 74°C to 77°C
Kogepunkt 146°C to 148°C (0.75 mmHg)
Mængde 1 g
Beilstein 1424749
Formel vægt 154.12
Procent renhed 98%