Få mere at vide
Methyl 2-Oxo-1-pyrrolidineacetate, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Methyl (2-Oxopyrrolidin-1-yl)acetate |
| Renhedsgrad noter | HPLC |
| InChI formel | InChI=1S/C7H11NO3/c1-11-7(10)5-8-4-2-3-6(8)9/h2-5H2,1H3 |
| Mængde | 5 g |
| Formel vægt | 157.0739 |
| Procent renhed | >95% |
| Forsendelsestilstand | Room Temperature |