Få mere at vide
Methyl 2-octynoate, 98%
Artikelnummer. 11424767
Skift visning
Mængde:
25 g
100 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11424767 25 g 25g
11434767 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11424767 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. B21242.14
Request Bulk or Custom Format
CAS: 111-12-6 | C9H14O2 | 154.209 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 111-12-6
Molekylær formel C9H14O2
Molekylvægt (g/mol) 154.209
MDL nummer MFCD00009530
InChI nøgle FRLZQXRXIKQFNS-UHFFFAOYSA-N
Synonym methyl 2-octynoate, folione, methyl heptine carbonate, methyl 2-octynate, methyl 2-octinate, 2-octynoic acid, methyl ester, vert de violette, artificial, methyl hept-1-yne-1-carboxylate, methyl pentylacetylenecarboxylate, unii-0ttp6yt2t3
PubChem CID 8092
IUPAC navn methyl-oct-2-ynoat
SMIL CCCCCC#CC(=O)OC
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Methyl 2-octynoate
Tæthed 0.92
Kogepunkt 216°C to 218°C
Flammepunkt 88°C (192°F)
Brydningsindeks 1.446
Mængde 25 g
Beilstein 1756887
Formel vægt 154.2
Procent renhed 98%