Få mere at vide
Methyl 2-(o-tolyl)acetate, 95%, BLD Pharm™
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Methyl 2-(o-tolyl)acetate |
| CAS | 40851-62-5 |
| Molekylær formel | C10H12O2 |
| MDL nummer | MFCD00082780 |
| Mængde | 1 g |
| SMIL | O=C(OC)CC1=CC=CC=C1C |
| Molekylvægt (g/mol) | 164.20 |
| Procent renhed | 95% |