Få mere at vide
Methyl 2-O-Benzoyl-4,6-di-O-benzylidene-Alpha-D-glucopyranoside, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Methyl 2-O-Benzoyl-4,6-di-O-benzylidene-alpha-D-glucopyranoside |
| CAS | 28642-64-0 |
| Molekylær formel | C21H22O7 |
| Mængde | 250 mg |
| Synonym | Methyl 4,6-O-(Phenylmethylene)-alpha-D-glucopyranoside 2-Benzoate |
| InChI formel | InChI=1S/C21H22O7/c1-24-21-18(27-19(23)13-8-4-2-5-9-13)16(22)17-15(26-21)12-25-20(28-17)14-10-6-3-7-11-14/h2-11,15-18,20-22H,12H2,1H3/t15-,16+,17-,18-,20-,21+/m1/s1 |
| SMIL | CO[C@H]1O[C@@H]2CO[C@H](O[C@H]2[C@H](O)[C@H]1OC(=O)c3ccccc3)c4ccccc4 |
| IUPAC navn | [(2R,4aR,6S,7R,8S,8aS)-8-hydroxy-6-methoxy-2-phenyl-4,4a,6,7,8,8a-hexahydropyrano[3,2-d][1,3]dioxin-7-yl] benzoate |
| Molekylvægt (g/mol) | 386.4 |
| Formel vægt | 386.1366 |