missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
Methyl 2-O-(Alpha-D-Mannopyranosyl)-Alpha-D-mannopyranoside, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Methyl 2-O-(a-D-Mannopyranosyl)-a-D-mannopyranoside |
| CAS | 59571-75-4 |
| Molekylær formel | C13 H24 O11 |
| Mængde | 5 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C13H24O11/c1-21-13-11(9(19)7(17)5(3-15)23-13)24-12-10(20)8(18)6(16)4(2-14)22-12/h4-20H,2-3H2,1H3/t4-,5-,6-,7-,8+,9+,10+,11+,12-,13+/m1/s1 |
| SMIL | CO[C@H]1O[C@H](CO)[C@@H](O)[C@H](O)[C@@H]1O[C@H]2O[C@H](CO)[C@@H](O)[C@H](O)[C@@H]2O |
| IUPAC navn | (2R,3S,4S,5S,6R)-2-[(2S,3S,4S,5S,6R)-4,5-dihydroxy-6-(hydroxymethyl)-2-methoxyoxan-3-yl]oxy-6-(hydroxymethyl)oxane-3,4,5-triol |
| Molekylvægt (g/mol) | 356.32 |
| Formel vægt | 356.1319 |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?