missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

Methyl 2-O-Allyl-4,6-O-benzylidene-Alpha-D-mannopyranoside, TRC

Artikelnummer. 30470898
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
1 g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30470898 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30470898 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCM2780001G

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale Methyl 2-O-Allyl-4,6-O-benzylidene-a-D-mannopyranoside
CAS 82228-09-9
Molekylær formel C17 H22 O6
Mængde 1 g
InChI formel InChI=1S/C17H22O6/c1-3-9-20-15-13(18)14-12(22-17(15)19-2)10-21-16(23-14)11-7-5-4-6-8-11/h3-8,12-18H,1,9-10H2,2H3/t12-,13+,14-,15+,16?,17+/m1/s1
SMIL CO[C@H]1O[C@@H]2COC(O[C@H]2[C@H](O)[C@@H]1OCC=C)c3ccccc3
IUPAC navn (4aR,6S,7S,8S,8aS)-6-methoxy-2-phenyl-7-prop-2-enoxy-4,4a,6,7,8,8a-hexahydropyrano[3,2-d][1,3]dioxin-8-ol
Molekylvægt (g/mol) 322.35
Formel vægt 322.1416
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.