Få mere at vide
Methyl 2-nonynoat, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11499367
Skift visning
Mængde:
25 g
100 g
500 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11499367 25 g 25g
11409377 100 g 100g
11419377 500 g 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11499367 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. B21409.14
 Begrænset vare
På lager
CAS: 111-80-8 | Molekylformel: C10H16O2 | Molekylvægt: 168,236 g/mol
Dette Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af produktporteføljen Alfa Aesar . Nogle dokumentations- og mærkningsoplysninger kan henvise til det gamle brand. Den oprindelige Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af brandovergangen til Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 111-80-8
Molekylær formel C10H16O2
Molekylvægt (g/mol) 168.236
MDL nummer MFCD00009547
InChI nøgle NTLJTUMJJWVCTL-UHFFFAOYSA-N
Synonym methyl 2-nonynoate, 2-nonynoic acid methyl ester, methyl octine carbonate, methyl octyne carbonate, 2-nonynoic acid, methyl ester, methyloctyne carboxylate, methyloctyne carbonate, methyl octin carbonate, octynecarboxylic acid, methyl ester, methyl octynecarboxylate
PubChem CID 8137
ChEBI CHEBI:51749
IUPAC navn methyl non-2-ynoat
SMIL CCCCCCC#CC(=O)OC
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Methyl 2-nonynoate
Tæthed 0.915
Kogepunkt 121 °C (20 mmHg)
Flammepunkt 104 °C (219 °F)
Lugt Blomster
Lineær formel CH3(CH2)5C≡CCO2CH3
Brydningsindeks 1.4485
Mængde 25 g
Beilstein 1759870
Formel vægt 168.24
Procent renhed 98%