Få mere at vide
Methyl-2-naphthoat, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11372377
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11372377 1 g 1g
11382377 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11372377 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. L09973.03
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 2459-25-8 | C12H10O2 | 186.21 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 2459-25-8
Molekylær formel C12H10O2
Molekylvægt (g/mol) 186.21
MDL nummer MFCD00017345
InChI nøgle IODOXLXFXNATGI-UHFFFAOYSA-N
Synonym methyl 2-naphthoate, methyl 2-naphthalenecarboxylate, 2-naphthalenecarboxylic acid, methyl ester, 2-naphthoic acid, methyl ester, 2-carbomethoxynaphthalene, 2-naphthalenecarboxylic acid methyl ester, acmc-1cliu, methyl-2-naphthoate, 2-naphthalenecarboxylicacid, methyl ester
PubChem CID 137605
IUPAC navn methylnaphthalen-2-carboxylat
SMIL COC(=O)C1=CC2=CC=CC=C2C=C1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Methyl 2-naphthoate
Smeltepunkt 75°C to 79°C
Kogepunkt 290°C
Mængde 1 g
Beilstein 2046448
Formel vægt 186.21
Procent renhed 99%