Få mere at vide
Methyl 2-naphthoate, 97%, BLD Pharm™
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Methyl 2-naphthoate |
| CAS | 2459-25-8 |
| Molekylær formel | C12H10O2 |
| MDL nummer | MFCD00017345 |
| Mængde | 1 g |
| SMIL | O=C(OC)C1=CC=C2C=CC=CC2=C1 |
| Molekylvægt (g/mol) | 186.21 |
| Procent renhed | 97% |