Få mere at vide
Methyl-2-naphthalenemethylamine Hydrochloride, TRC
Artikelnummer. 30477928
Skift visning
Mængde:
1 g
10 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30477928 10 g
30474347 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 30477928 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCM32314510G
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 381236-32-4
Molekylær formel C12H14ClN
Molekylvægt (g/mol) 207.7
Synonym N-Methyl-2-naphthalenemethanamine Hydrochloride, Methyl(naphthalen-2-ylmethyl)amine Hydrochloride, N-Methyl-N-(2-naphthylmethyl)amine, N-Methyl-N-[(naphthalen-2-yl)methyl]amine Hydrochloride
SMIL CNCC1=CC=C2C(C=CC=C2)=C1.Cl
Specifica
Kemisk navn eller materiale Methyl-2-naphthalenemethylamine Hydrochloride
Mængde 10 g
InChI formel InChI=1S/C12H13N.ClH/c1-9-11(8-13)7-6-10-4-2-3-5-12(9)10;/h2-7H,8,13H2,1H3;1H
Titolo del prodotto
Selezionare un problema
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.