Få mere at vide
Methyl-2-(methylthio)pyrimidin-5-carboxylat, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10132844
Skift visning
Mængde:
250 mg
1 g
Emballage:
Ravfarvet glasflaske
Pakningsstørrelse:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
10132844 250 mg Ravfarvet glasflaske 250mg
10470744 1 g Ravfarvet glasflaske 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10132844 Leverandør Thermo Scientific Maybridge Leverandørnr. MO07902CB
Kemiske identifikatorer
CAS 38275-41-1
Molekylær formel C7H8N2O2S
Molekylvægt (g/mol) 184.21
MDL nummer MFCD00194932
InChI nøgle PSYRMEZGAWNWHV-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 11194721
SMIL COC(=O)C1=CN=C(SC)N=C1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Methyl 2-(methylthio)pyrimidine-5-carboxylate
CAS min % 97.0
Analyseprocentområde 97%
Emballage Ravfarvet glasflaske
Mængde 250 mg
Synonym methyl 2-methylthio pyrimidine-5-carboxylate, methyl 2-methylsulfanyl pyrimidine-5-carboxylate, methyl 2-methylthiopyrimidine-5-carboxylate, methyl 2-methylthio-5-pyrimidinecarboxylate, 2-methylthio-pyrimidine-5-carboxylic acid methyl ester, 5-pyrimidinecarboxylic acid, 2-methylthio-, methyl ester, methyl2-methylthio pyrimidine-5-carboxylate, methyl 2-methylthio-5-pyrimidinearboxylate, methyl-2-methylthio pyrimidine-5-carboxylate, methyl 2-methylsulphanyl pyrimidine-5-carboxylate
IUPAC navn methyl-2-(methylsulfanyl)pyrimidin-5-carboxylat
Formel vægt 184.22
Procent renhed 97%