Få mere at vide
Methyl 2-(methylsulfonyl)acetate, 97%, BLD Pharm™
Artikelnummer. 31106502
Encompass_Preferred
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
25 g
100 g
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
31106502 25 g
31095809 1 g
31104370 100 g
31103987 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 31106502 Leverandør BLD Pharm Leverandørnr. BD13950825g
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 25-11-2026
Specifications
Kemisk navn eller materiale Methyl 2-(methylsulfonyl)acetate
CAS 62020-09-1
Molekylær formel C4H8O4S
MDL nummer MFCD00051842
Mængde 25 g
SMIL O=C(OC)CS(=O)(C)=O
Molekylvægt (g/mol) 152.17
Procent renhed 97%