Få mere at vide
Methyl 2-methylpropionimidat hydrochlorid, 97 %
Artikelnummer. 15410059
Skift visning
Mængde:
250 mg
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
250mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
15410059 1 g 1g
15448286 250 mg 250mg
15420059 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 15410059 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. H63386.03
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 19-08-2026
CAS: 39739-60-1 | C5H12ClNO | 137,61 g/mol
Methyl 2-methylpropionimidat hydrochlorid, bruges som et fint kemisk mellemprodukt.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser Methyl 2-methylpropionimidat hydrochlorid, bruges som et
fint kemisk mellemprodukt.
Opløselighed Lidt opløseligt
i vand.
Noter
Varmefølsom. Opbevar beholderen tæt lukket på et tørt og godt ventileret sted. Stabil under anbefalede opbevaringsforhold. Holdes væk fra stærke oxidationsmidler.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 39739-60-1
Molekylær formel C5H12ClNO
Molekylvægt (g/mol) 137.61
MDL nummer MFCD03844704
InChI nøgle RMXGPHAHPIIESQ-UHFFFAOYSA-N
Synonym methyl 2-methylpropanecarboximidate hydrochloride, methyl 2-methylpropanimidate hydrochloride, methyl 2-methylpropanimidic acid hydrochloride, methyl 2-methylpropanimidoate hydrochloride, methyl isobutyrimidate hydrochloride, methyl 2-methylpropanimidate-hydrogen chloride 1/1, methyl 1z-2-methylpropanimidoate hydrochloride 1:1
PubChem CID 371709
IUPAC navn methyl-2-methylpropanimidat;hydrochlorid
SMIL Cl.COC(=N)C(C)C
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Methyl 2-methylpropionimidate hydrochloride
Farve Hvid
Lineær formel (CH3)2CHC(=NH)OCH3·HCl
Mængde 1 g
Opløselighedsinformation Slightly soluble in water.
Formel vægt 137.61
Procent renhed 97%
Fysisk form Fast stof