missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

Methyl 2-Methylnicotinate, TRC

Artikelnummer. 30466411
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
10 g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30466411 10 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30466411 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCM32302510G

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale Methyl 2-Methylnicotinate
CAS 65719-09-7
Molekylær formel C8H9NO2
Mængde 10 g
Synonym 2-Methyl-3-pyridinecarboxylic Acid Methyl Ester, Methyl 2-Methyl-3-pyridinecarboxylate, 2-Methylnicotinic Acid Methyl Ester
InChI formel InChI=1S/C8H9NO2/c1-6-7(8(10)11-2)4-3-5-9-6/h3-5H,1-2H3
SMIL COC(=O)c1cccnc1C
IUPAC navn methyl 2-methylpyridine-3-carboxylate
Molekylvægt (g/mol) 151.16
Formel vægt 151.0633
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.