Få mere at vide
Methyl 2-methylnicotinate, 97%
Artikelnummer. 13581630 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
13581630 5 g Glasflaske 5g
13591630 25 g Glasflaske 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 13581630 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 449250050
Request Bulk or Custom Format
CAS: 65719-09-7 | C8H9NO2 | 151.16 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 65719-09-7
Molekylær formel C8H9NO2
Molekylvægt (g/mol) 151.16
InChI nøgle KLHWBYHFWALOIJ-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 7015327
IUPAC navn methyl-2-methylpyridin-3-carboxylat
SMIL CC1=C(C=CC=N1)C(=O)OC
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Methyl 2-methylnicotinate
Kogepunkt 102.0°C to 104.0°C (10.0 mmHg)
Analyseprocentområde 96% min. (GC)
Emballage Glasflaske
Mængde 5 g
Synonym methyl 2-methylnicotinate, 2-methylnicotinic acid methyl ester, 3-pyridinecarboxylic acid, 2-methyl-, methyl ester, methyl2-methylnicotinate, pubchem2218, acmc-1belg, methyi 2-methyinicotinate, methyl 2-methyinicotinate, methyl-2-methylnicotinate, ksc493g0t
Formel vægt 151.16
Procent renhed 97%
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Methyl 2-methylnicotinate
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
  • H315-Forårsager hudirritation.
Sikkerhedssætning
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.