missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

Methyl 2-methylnicotinate, 97%

Artikelnummer. 11342866
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11342866 25 g 25g
11332866 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 11342866 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. L09074.14
Request Bulk or Custom Format

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

CAS: 65719-09-7 | C8H9NO2 | 151.165 g/mol

Methyl 2-Methylnicotinate er et esterderivat af nikotinsyre, der anvendes til fremstilling af bicykliske nitrogenholdige heterocykliske forbindelser.

Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .

Anvendelser Methyl 2-Methylnicotinate er et esterderivat af nikotinsyre, der
anvendes til fremstilling af bicykliske nitrogenholdige heterocykliske forbindelser.

Opløselighed Opløselig i chloroform
og methanol.

Noter
Opbevares køligt. Opbevar beholderen tæt lukket på et tørt og godt ventileret sted. Opbevares væk fra oxidationsmiddel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Kemiske identifikatorer

CAS 65719-09-7
Molekylær formel C8H9NO2
Molekylvægt (g/mol) 151.165
MDL nummer MFCD00051961
InChI nøgle KLHWBYHFWALOIJ-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 7015327
IUPAC navn methyl-2-methylpyridin-3-carboxylat
SMIL CC1=C(C=CC=N1)C(=O)OC

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale Methyl 2-methylnicotinate
Kogepunkt 102°C to 104°C (10 mmHg)
Brydningsindeks 1.5165
Mængde 25 g
Beilstein 471919
Synonym methyl 2-methylnicotinate, 2-methylnicotinic acid methyl ester, 3-pyridinecarboxylic acid, 2-methyl-, methyl ester, methyl2-methylnicotinate, pubchem2218, acmc-1belg, methyi 2-methyinicotinate, methyl 2-methyinicotinate, methyl-2-methylnicotinate, ksc493g0t
Opløselighedsinformation Soluble in chloroform and methanol.
Formel vægt 151.17
Procent renhed 97%

RUO– Kun brug til forskning

Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.