Få mere at vide
Methyl 2-methylbutyrat, 98%
Artikelnummer. 15204814 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
100 g
1 kg
5 kg
Pakningsstørrelse:
100g
1kg
5kg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
15204814 1 kg 1kg
15214814 100 g 100g
15294804 5 kg 5kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 15204814 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 450230010
 Begrænset vare
På lager
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
CAS: 868-57-5 | C6H12O2 | 116,16 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 868-57-5
Molekylær formel C6H12O2
Molekylvægt (g/mol) 116.16
MDL nummer MFCD00009335
InChI nøgle OCWLYWIFNDCWRZ-UHFFFAOYNA-N
Synonym methyl 2-methylbutyrate, butanoic acid, 2-methyl-, methyl ester, methyl 2-methyl butyrate, methyl s-2-methylbutanoate, 2-methylbutyric acid methyl ester, butyric acid, 2-methyl-, methyl ester, dl-2-methylbutyric acid methyl ester, methyl dl-2-methylbutyrate, methyl alpha-methylbutyrate, methyl alpha-methylbutanoate
PubChem CID 13357
IUPAC navn methyl-2-methylbutanoat
SMIL CCC(C)C(=O)OC
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Methyl 2-methylbutyrate
Tæthed 0.8850g/mL
Kogepunkt 115,0 °C
Flammepunkt 18 °C
Analyseprocentområde 97,5% min. (GC)
Emballage Glasflaske
Lineær formel CH3CH2CH(CH3)COOCH3
Mængde 1 kg
Specifik vægtfylde 0.885
Opløselighedsinformation Opløselighed i vand: praktisk talt uopløselig
Formel vægt 116.16
Procent renhed 98%
Vis mere Vis mindre
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Methyl 2-methylbutyrate
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Brandfarlig væske Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
Faresætning
  • H315-Forårsager hudirritation.
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H225-Meget brandfarlig væske og damp.
Sikkerhedssætning
  • P210-Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P303+P361+P353-VED KONTAKT MED HUDEN (eller håret): Alt tilsmudset tøj tages straks af. Skyl/brus huden med vand.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.