Få mere at vide
Methyl 2-methylbutyrat, 98%
Beskrivelse
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Methyl 2-methylbutyrate |
| Tæthed | 0.885 |
| Kogepunkt | 114 °C til 116 °C |
| Flammepunkt | 16 °C (61 °F) |
| Lugt | Frugtlignende |
| Brydningsindeks | 1.394 |
| Mængde | 100 g |
| FN nummer | UN3272 |
| Beilstein | 1720409 |
| Formel vægt | 116.16 |
| Vis mere |