Få mere at vide
Methyl 2-(Methylamino)benzoate, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Methyl 2-(Methylamino)benzoate |
| Mængde | 1 g |
| InChI formel | InChI=1S/C9H11NO2/c1-10-8-6-4-3-5-7(8)9(11)12-2/h3-6,10H,1-2H3 |
| Formel vægt | 165.079 |